Merck
R973661
N'-[(E)-(3-ETHOXY-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHOXYPHENYL)-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H27N5O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.611
MDL-Nummer: