Merck
R966703
4-CHLORO-N-((Z)-2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-{[(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO]CARBONYL}ETHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H25ClN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.919
MDL-Nummer: