Merck
R933309
4-((E)-{2-[2-(2-METHYLPHENOXY)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-6-METHOXY-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H21ClN2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
508.985
MDL-Nummer: