Merck
R920126
7-HYDROXY-1,3-DIMETHYL-9-(4-METHYLPHENYL)-6,7,8,9-TETRAHYDROPYRIMIDO[2,1-F]PURINE-2,4(1H,3H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H19N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.373
MDL-Nummer: