Merck
R915319
6-AMINO-3-PHENYL-4-[5-(2,4,6-TRICHLOROPHENYL)-2-FURYL]-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H13Cl3N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
483.745
MDL-Nummer: