Merck
R882682
2-[(3Z)-3-(3-ISOBUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H21N3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.57
MDL-Nummer: