Merck
R873241
3-[(2,4-DICHLOROPHENOXY)METHYL]-N'-[(E)-1-METHYL-2-(3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)ETHYLIDENE]BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H16Cl2N6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.283
MDL-Nummer: