Merck
R853925
2-{[2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-3-PHENYL-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H20N2O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.567
MDL-Nummer: