Merck
R841722
3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE [3-METHYL-7-(4-METHYLBENZYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H24N6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.486
MDL-Nummer: