Merck
R840556
4-{[(E)-(2,4-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H16Cl2N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.323
MDL-Nummer: