Merck
R835129
ETHYL 2-[3-HYDROXY-4-(4-METHYLBENZOYL)-2-OXO-5-(4-PROPOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H28N2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.609
MDL-Nummer: