Merck
R834793
4-HYDROXY-6-(3-NITROPHENYL)-5-(2-THIENYLCARBONYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)TETRAHYDRO-2(1H)-PYRIMIDINONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H12F3N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.35
MDL-Nummer: