Merck
R834513
5-(4-CHLOROBENZOYL)-4-HYDROXY-6-(3-PHENOXYPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)TETRAHYDRO-2(1H)-PYRIMIDINONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H18ClF3N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.87
MDL-Nummer: