Merck
R834327
ETHYL 2-[3-(4-ETHOXYBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2-(4-PROPOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C29H30N2O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.636
MDL-Nummer: