Merck
R826731
2-[(4-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-3-(4-METHYLPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H21FN2OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.574
MDL-Nummer: