Merck
R821594
2-((4-(((4-CHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)PH)THIO)-N-(4-CHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H17Cl2N3OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.423
MDL-Nummer: