Merck
R785512
N-{2-[(1,1,2,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPYL)SULFANYL]PHENYL}-2-(3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H13F7N2O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.444
MDL-Nummer: