Merck
R780332
N'-[(E)-(2-HYDROXY-1-NAPHTHYL)METHYLIDENE]-2-{[3-(2-METHYL-2-PROPENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H22N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.543
MDL-Nummer: