Merck
R773107
(2E)-2-(3-ALLYL-4-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)-N-PHENYLHYDRAZINECARBOXIMIDIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H22N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.544
MDL-Nummer: