Merck
R741930
4-ME-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((2,5-DIMETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ET)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H20Cl3N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.813
MDL-Nummer: