Merck
R740403
(4-BROMOPHENYL)[9-CHLORO-2-(4-CHLOROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H15BrCl2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.198
MDL-Nummer: