Merck
R696218
2-PHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DIBROMO-5-METHYLANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H16Br2Cl3N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
588.579
MDL-Nummer: