Merck
R682594
7-((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)OXY)-3-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H13ClFNO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.847
MDL-Nummer: