Merck
R673455
DIMETHYL 2-{[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H27NO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.539
MDL-Nummer: