Merck
R654620
2-{[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H22FN5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.548
MDL-Nummer: