Merck
R654418
4-[(1E)-N-({[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)ETHANEHYDRAZONOYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H27N5O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
545.622
MDL-Nummer: