Merck
R650471
N'-{(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}-3-[4-(OCTYLOXY)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C33H38N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.695
MDL-Nummer: