Merck
R572136
4-MEO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((4-ETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H20Cl3N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.813
MDL-Nummer: