Merck
R544736
3-BROMO-N-(2-FURYLMETHYL)-5-PHENYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H12BrF3N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.232
MDL-Nummer: