Merck
R539627
7-(3-BR-BENZYL)-8-(N'-(2-HO-BENZYLIDENE)-HYDRAZINO)-3-ME-3,7-2H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H17BrN6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
469.301
MDL-Nummer: