Merck
R484148
METHYL (2E)-2-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H18N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.517
MDL-Nummer: