Merck
R479616
ETHYL 5-ACETYL-4-METHYL-2-({2,2,2-TRICHLORO-1-[(2-METHYLBENZOYL)AMINO]ETHYL}AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H21Cl3N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.824
MDL-Nummer: