Merck
R460567
ETHYL 2-({[(6-TERT-BUTYL-3-CYANO-4-PHENYL-2-PYRIDINYL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C29H31N3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
533.717
MDL-Nummer: