Merck
R452866
N'-[(E)-(3-ETHOXY-4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H22N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.487
MDL-Nummer: