Merck
R452831
4-[(E)-({[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2,6-DIMETHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H24N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.524
MDL-Nummer: