Merck
R451169
2-HYDROXY-1-NAPHTHALDEHYDE (6-TERT-PENTYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H28N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.603
MDL-Nummer: