Merck
R443336
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-{(E)-[3-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H26N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.631
MDL-Nummer: