Merck
R410403
METHYL 5-IMINO-10-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}-3,11-DIOXO-1-PHENYL-2-OXA-4,6,12-TRIAZATETRADECAN-14-OATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H31N5O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
533.608
MDL-Nummer: