Merck
R398810
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H27N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.503
MDL-Nummer: