Merck
R392839
ETHYL (2E)-5-(4-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-2-(4-METHYLBENZYLIDENE)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H24N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.545
MDL-Nummer: