Merck
R376175
METHYL 4-({2-[(4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)CARBONYL]HYDRAZINO}SULFONYL)PHENYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H16N4O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.415
MDL-Nummer: