Merck
R373281
2-(4-BR-PH)-8-CL-4-(3,4-DI-CL-PH)-2H-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H14BrCl3N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
508.633
MDL-Nummer: