Merck
R263710
1-[2-(4-BROMOANILINO)-2-OXOETHYL]-4-AZA-1-AZONIABICYCLO[2.2.2]OCTANE 2-AMINO-5-NITROBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H24BrN5O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.412
MDL-Nummer: