Merck
R147613
[2-((E)-{[3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENOXY]ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H22N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.498
MDL-Nummer: