Merck
R146544
4-{[(E,2E)-3-(2-FURYL)-2-METHYL-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H16N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.407
MDL-Nummer: