Merck
R139688
7-[2-HYDROXY-3-(4-METHOXYPHENOXY)PROPYL]-1,3-DIMETHYL-8-[(2Z)-2-(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)HYDRAZINO]-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H25N7O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
519.521
MDL-Nummer: