Merck
R105422
ETHYL 2-({[(2E)-2-(2-PYRIDINYLMETHYLENE)HYDRAZINO]CARBONYL}AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H20N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.449
MDL-Nummer: