Wichtige Dokumente
P22222
2-Phenylcycloheptanon
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C7H11(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.542 (lit.)
bp
136-138 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
21-23 °C (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCCC1c2ccccc2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?