Merck
O9301
Sigma-Aldrich
Oxamidsäurehydrazid
99%
Synonym(e):
‘Semiocamazid’
About This Item
Lineare Formel:
NH2COCONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.08
Beilstein:
1751846
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
216-218 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NNC(=O)C(N)=O
Anwendung
Reagent for aldehydes and ketones.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)