Merck
N9138
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrobenzolsulfonyl)-1H-1,2,4-triazol
Synonym(e):
1-(4-Nitrophenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazol, p-NBST
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.22
Beilstein:
619754
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
crystals
SMILES String
O=N(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cncn2
InChI
1S/C8H6N4O4S/c13-12(14)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)11-6-9-5-10-11/h1-6H
InChIKey
HMNOLKQVFZCVIW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Condensing reagent for oligonucleotide synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Itakura, K., et al.
Canadian Journal of Chemistry, 52, 3689-3689 (1974)